Anti-PRR22 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 217CT22.1.4]
Catalog # ABGEAP11386B
Supplier: Abgent
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Proline Rich 22
- Symbol antigenu:PRR22
- Klonovalita:Polyclonal
- Klon:217CT22.1.4
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Synonyma antigenu:SRS|MRSR|spermidine aminopropyltransferase|Spermine synthase|SPMSY|SpS
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PRR22 (proline rich 22)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human