Anti-SRBD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP11054B
Supplier: Abgent
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:S1 RNA Binding Domain 1
- Symbol antigenu:SRBD1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-Terminal (1–100 aa)
- Křížová adsorbce:No
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: SRBD1 (S1 RNA binding domain 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human