Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-WDR5B Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP11053A
 :  Abgent
undefined
Anti-WDR5B Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP11053A
 :  Abgent

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    WD Repeat Domain 5B
  • Symbol antigenu:
    WDR5B
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-Terminal (800–900 aa)
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Synonyma antigenu:
    NERCC1|Nek8|NERCC
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Bal.:
    400 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: WDR5B (WD repeat domain 5B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human