Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-LDHAL6A Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-LDHAL6A Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP10888C
 :  Abgent
Anti-LDHAL6A Rabbit Polyclonal Antibody
  ABGEAP10888C
 :  Abgent

 

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Lactate dehydrogenase A-like 6A
  • Symbol antigenu:
    LDHAL6A
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-Terminal (400–500 aa)
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Synonyma antigenu:
    LDH6A
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Bal.:
    400 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: LDHAL6A (lactate dehydrogenase A-like 6A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human