Anti-DPY19L2 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP10014B
: Abgent
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Neurogenin 2
- Symbol antigenu:DPY19L2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-Terminal
- Křížová adsorbce:No
- Synonyma antigenu:ngn-2|Atoh4|NGN2|bHLHa8|Math4A
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:400 µl
Type: Primary
Antigen: DPY19L2 (dpy-19-like 2 (C. elegans))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human