Anti-PIP4K2A Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo AVIVARP56620_P050
Dodavatel: Aviva Systems Biology
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, alpha
- Symbol antigenu:PIP4K2A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:5305
- Synonyma antigenu:PI5P4KA|PIP5KII-alpha|PIPK|PIP5KIIA|PIP5K2A
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: PIP4K2A (phosphatidylinositol-5-phosphate 4-kinase, type II, alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: