Anti-ATXN7L1 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP55521_P050
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:ataxin 7-like 1
- Symbol antigenu:ATXN7L1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:222255
- Synonyma antigenu:ATXN7L4
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Type: Primary
Antigen: ATXN7L1 (ataxin 7-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: