Anti-GP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo AVIVARP44543_P050
Dodavatel: Aviva Systems Biology
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Glycoprotein 2
- Symbol antigenu:GP2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:2813
- Synonyma antigenu:ZAP75
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: GP2 (glycoprotein 2 (zymogen granule membrane))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: