ContactUsLinkComponent
Anti-MYBPC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MYBPC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP41377_P050
Anti-MYBPC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP41377_P050
Specifications
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Myosin binding protein C, cardiac
  • Symbol antigenu:
    MYBPC3
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    C-terminal
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Bal.:
    50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: MYBPC3 (myosin binding protein C, cardiac)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human