Anti-PSMA6 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP40419_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Proteasome subunit alpha 6
- Symbol antigenu:PSMA6
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:5687
- Synonyma antigenu:PROS27|p27K|IOTA
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PSMA6 (proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: