Anti-ZNF92 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP39923_T100
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger protein 92
- Symbol antigenu:ZNF92
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:168374
- Synonyma antigenu:HEL-203|TF12|HPF12|HTF12
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ZNF92 (zinc finger protein 92)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human