Anti-ZNF709 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP39911_T100
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger protein 709
- Symbol antigenu:ZNF709
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:163051
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ZNF709 (zinc finger protein 709)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human