Anti-Zfp74 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP39903_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger protein 74
- Symbol antigenu:ZFP74
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:72723
- Synonyma antigenu:Zfp66|mszf77|Znf569|KRAB8|mszf21|2810054M15Rik
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Zfp74
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: