Anti-ZNF432 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP39120_P050
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger protein 432
- Symbol antigenu:ZNF432
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:9668
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Type: Primary
Antigen: ZNF432 (zinc finger protein 432)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: