Anti-BRD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP38940_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:bromodomain containing 3
- Symbol antigenu:BRD3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:8019
- Synonyma antigenu:ORFX|RING3L
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: BRD3 (bromodomain containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: