Anti-BRD3 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP38939_T100
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:bromodomain containing 3
- Symbol antigenu:BRD3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:8019
- Synonyma antigenu:ORFX|RING3L
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Type: Primary
Antigen: BRD3 (bromodomain containing 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: