Anti-HIC1 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP38806_P050
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:hypermethylated in cancer 1
- Symbol antigenu:HIC1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:3090
- Synonyma antigenu:ZNF901|ZBTB29|hic-1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Type: Primary
Antigen: HIC1 (hypermethylated in cancer 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: