Anti-ARID3B Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP38797_P050
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:AT rich interactive domain 3B (BRIGHT-like)
- Symbol antigenu:ARID3B
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:10620
- Synonyma antigenu:DRIL2|BDP
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Type: Primary
Antigen: ARID3B (AT rich interactive domain 3B (BRIGHT-like))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: