Anti-SNAPC1 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo AVIVARP38227_T100
Dodavatel: Aviva Systems Biology
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1, 43kDa
- Symbol antigenu:SNAPC1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:6617
- Synonyma antigenu:PTFgamma|SNAP43
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: SNAPC1 (small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1, 43kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human