Orders LinkContactUsLinkComponent
Anti-RORC Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP37127_P050
Anti-RORC Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP37127_P050
Anti-RORC Rabbit Polyclonal Antibody
Price
9 850,00 Kč
Log in for availability
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: RORC (RAR-related orphan receptor C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Rat
Specifications
  • Western blot:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Synonyma antigenu:
    Nr1f3|Thor|TOR|RORgamma
  • Identifikační číslo genu:
    19885
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Epitop:
    N-terminal
  • Symbol antigenu:
    RORC
  • Cat. No.:
    AVIVARP37127_P050
  • Reaktivita:
    Human|Guinea pig|Dog|Rat|Mouse
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Název antigenu:
    RAR-related orphan receptor gamma