Anti-THRB Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP36995_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Thyroid Hormone Receptor, beta
- Symbol antigenu:THRB
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Mouse
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- ChIP:Yes
- Identifikační číslo genu:21834
- Synonyma antigenu:T3R[b]|c-erbAbeta|Nr1a2|T3Rbeta|Thrb1|Thrb2
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: THRB (thyroid hormone receptor, beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse