Anti-ZNF596 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo AVIVARP36232_P050
Dodavatel: Aviva Systems Biology
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:zinc finger protein 596
- Symbol antigenu:ZNF596
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:169270
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: ZNF596 (zinc finger protein 596)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: