Anti-SCML1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP35812_P050
Supplier: Aviva Systems Biology
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Sex Comb On Midleg-like 1
- Symbol antigenu:SCML1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Reaktivita:Human
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:6322
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: SCML1 (sex comb on midleg-like 1 (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human