Anti-ASIC1 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP35035_P050
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Acid-sensing (proton-gated) ion channel 1
- Symbol antigenu:ASIC1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:11419
- Synonyma antigenu:B530003N02Rik|BNaC2|Accn2|ASIC1a|AI843610|ASIC
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Type: Primary
Antigen: ASIC1 (acid-sensing (proton-gated) ion channel 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: