Anti-SOX13 Rabbit Polyclonal Antibody
AVIVARP33729_P050
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:SRY (sex determining region Y)-box 13
- Symbol antigenu:SOX13
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:9580
- Synonyma antigenu:Sox-13|ICA12
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Type: Primary
Antigen: SOX13 (SRY (sex determining region Y)-box 13)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: