Anti-CLDN17 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo AVIVARP33615_T100
Dodavatel: Aviva Systems Biology
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Claudin 17
- Symbol antigenu:CLDN17
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:middle
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:26285
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: CLDN17 (claudin 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: