Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Anti-ZNF768 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-ZNF768 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP33583_T100
undefined
Anti-ZNF768 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # AVIVARP33583_T100

Specifications

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    zinc finger protein 768
  • Symbol antigenu:
    ZNF768
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Reaktivita:
    Human,
    Bovine,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Epitop:
    N-terminal
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Identifikační číslo genu:
    79724
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Bal.:
    100 µG

Specifications

About this item

Type: Primary
Antigen: ZNF768 (zinc finger protein 768)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat