Anti-EBF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo AVIVARP32528_P050
Dodavatel: Aviva Systems Biology
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:early B-cell factor 3
- Symbol antigenu:EBF3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:N-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:361668
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: EBF3 (early B-cell factor 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: