Anti-BCL11A Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo AVIVARP30894_P050
Dodavatel: Aviva Systems Biology
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:B cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein)
- Symbol antigenu:BCL11A
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Western blot:Yes
- Epitop:C-terminal
- Křížová adsorbce:none
- Identifikační číslo genu:14025
- Synonyma antigenu:D930021L15Rik|Evi9a|Evi9|2810047E18Rik|Evi9b|BCL-11A|Evi9c|mKIAA1809|Ctip1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:50 µG
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: BCL11A (B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: