Anti-ST6GAL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BOSSBS-3793R
Dodavatel: Bioss
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 1
- Symbol antigenu:ST6GAL1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:B-cell antigen CD75|6-sialyltransferase 1|alpha 2|ST6GalI|6-sialyltransferase|ST6Gal I|CMP-N-acetylneuraminate beta-galactosamide alpha-2|6-ST 1|ST6N|beta-galactoside alpha-2|sialyltransferase 1|CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2|Sialyltransferase 1|SIAT1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: ST6GAL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat