Anti-C9 Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BOSSBS-2673R
Dodavatel: Bioss
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Complement Component 9
- Symbol antigenu:C9
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:ARMD15, C9D
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: C9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat