Anti-CUX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BOSSBS-11832R
Supplier: Bioss
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Cut-like homeobox 2
- Symbol antigenu:CUX2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:CUTL2|CDP2
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: CUX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: