Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Anti-SHBG Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BOSSBS-1175R
Dodavatel:  Bioss
undefined
Anti-SHBG Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BOSSBS-1175R
Dodavatel:  Bioss

Specifikace

  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Sex Hormone Binding Globulin
  • Symbol antigenu:
    SHBG
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Unconjugated
  • ELISA:
    Yes
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • ImunoFluorescence:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Křížová adsorbce:
    none
  • Synonyma antigenu:
    TEBG|SBP|ABP
  • Skladovací teplota:
    Cool
  • Transportní teplota:
    Ice
  • Bal.:
    100 µl

Specifikace

O tomto produktu

Type: Primary
Antigen: SHBG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat