Anti-CCR4 Rabbit Polyclonal Antibody
BOSSBS-1168R
: Bioss
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Chemokine (C-C motif) receptor 4
- Symbol antigenu:CCR4
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:ChemR13|CC-CKR-4|CKR4|HGCN:14099|K5-5|CMKBR4|CD194
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Type: Primary
Antigen: CCR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat