Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody
BOSSBS-1165R
: Bioss
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Catenin beta
- Symbol antigenu:CTNNB1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:Beta-catenin|ORF Names: OK/SW-cl.35|Catenin beta-1|PRO2286|Catenin beta|CTNNB|CTNNB1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: