Anti-DCAMKL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BOSSBS-11455R
Dodavatel: Bioss
Specifikace
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:doublecortin-like kinase 1
- Symbol antigenu:DCAMKL1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:Doublecortin-like and CAM kinase-like 1|Serine/threonine-protein kinase DCAMKL1
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Type: Primary
Antigen: DCAMKL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat