Anti-IGFBP2 Rabbit Polyclonal Antibody
BOSSBS-1108R
: Bioss
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 2
- Symbol antigenu:IGFBP2
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:Igfbp-2|IBP-2|AI255832|mIGFBP-2
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Type: Primary
Antigen: IGFBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat