Anti-EGR1 Rabbit Polyclonal Antibody
BOSSBS-1076R
: Bioss
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Early growth response protein 1
- Symbol antigenu:EGR1
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Synonyma antigenu:nerve growth factor-induced protein A|TIS8|AT225|ZNF225|ZIF-268|NGFI-A|G0S30|KROX-24
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Type: Primary
Antigen: EGR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat