Anti-Hepatitis E Virus ORF3 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # BOSSBS-0212R
Supplier: Bioss
Specifications
- Druh protilátky:Primární
- Název antigenu:Hepatitis E Virus ORF3
- Klonovalita:Polyclonal
- Spojení:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Hostitel:Rabbit
- Imunochemie:Yes
- ImunoFluorescence:Yes
- Izotyp:IgG
- Reaktivita:Virus
- Western blot:Yes
- Křížová adsorbce:none
- Skladovací teplota:Cool
- Transportní teplota:Ice
- Bal.:100 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: Hepatitis E Virus ORF3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus