ContactUsLinkComponent
Scraper, SP Bel-Art
Scraper, SP Bel-Art
Katalogové číslo BELAH368200000
undefined
Scraper, SP Bel-Art
Katalogové číslo BELAH368200000
Specifikace
  • Aplikace utírání plochy:
    140×63 mm
  • Délka:
    286 mm
  • Sekvence:
    02
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
Polyamide, glass-reinforced. Rigid and strong one piece scraper for heavy use.
  • Flat blade with chisel edge
  • Blade may be resharpened to restore chisel edge