LIDA
01, Lid for spherical Dewar flask, 22-23 AL (neck-Ø: 60 mm)
KGWA1961
: KGW
- Popis:Lid for spherical Dewar flask, 22-23 AL (neck-Ø: 60 mm)
- Sekvence:01
- Cat. No.:KGWA1961
- Kapacita:3 L
- Model:22-23 Al
- Vnější průměr:225 mm
- Celková výška:380 mm
- Vnitřní výška:305 mm
- Denní vypařování:0,4 L