ContactUsLinkComponent
Kyselina octová ≥80%, EMPROVE® EXPERT pro biofarmaceutickou produkci
  1.37072.1000
 :  
undefined
Kyselina octová ≥80%, EMPROVE® EXPERT pro biofarmaceutickou produkci
  1.37072.1000
 :  
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
 :
 :Ambient
 :200-580-7
 :2790
 :8,
 :GHS05
 :64-19-7
 :H₃CCOOH
 :MFCD00036152