Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters, Quickfit®
Multiple adapters, Quickfit®
Dodavatel:   SciLabware
Multiple adapters, Quickfit®
Dodavatel:  SciLabware
Certifikáty
Multiple adapters, Quickfit®
Multiple adapters, Quickfit®
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With two necks. One vertical and one angled at 45°.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Rozměry zábrusu
    Velikost objímky
    Dostupnost
    Price
  • 01
    19/26 NS
    19/26 NS
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 730,00 Kč
    1 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 730,00 Kč
  • 02
    24/29 NS
    19/26 NS
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 680,00 Kč
    1 680,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 680,00 Kč