VWR®, Časovač digitální, jednokanálový
609-0206
- Rozlišení:0,1 s
- Barva:Fialová/bílá
- Popis:Časovač digitální, jednokanálový
- Size:81,3×71,1×30,5 mm
- W×D×H:81,3×71,1×30,5 mm
- Environmentally Preferable:
- Accuracy:±0,01% (5 s)
- Bal.:1
Vybaven deseti tlačtíky pro přímé zadání hodnot při nastavování požadovaných časových úseků. Může být jednoduše položen/postaven na pracovní desce, uchycen na laboratorní plášť pomocí spony nebo připevněn na kovový povrch díky magnetu na zadní straně.
- Počítá nahoru a dolů a zobrazuje uplynulý čas po odpočítávání
- Kapacita 99 minut, 99 sekund
- Zvukový a vizuální alarm
- Naposledy nastavená paměť
- Vyžaduje dvě baterie AAA
: Každý výrobek je jednotlivě testován a ověřován dle NIST v laboratořích akreditovaných dle A2LA (certifikát č. 2448.01), zaručena shoda s ISO 17025:2005. Splňuje RoHS.
: stojánek, magnet, sponu, dvě baterie typu AAA a kalibrační certifikát.