Zkumavky mikrocentrifugační
Supplier: Brand
Certificates
About this item
PP, průsvitné.
- se zamykacím víkem
- matná značící plocha
- podíllky pro přibližné objemy stanovení
- bez obsahu endotoxinů, DNazy a Rnazy
Related Information
Frequently Bought Together