ContactUsLinkComponent
Conductivity/TDS meter, bench, 3200C
Conductivity/TDS meter, bench, 3200C
Katalogové číslo HEWLG4384A
Dodavatel:  Agilent
Conductivity/TDS meter, bench, 3200C
Katalogové číslo HEWLG4384A
Dodavatel:  Agilent
Specifikace
  • Rozsah teplot:
    −5...+110 °C
  • Popis:
    Conductivity meter, bench, 3200C (without electrode)
  • Model:
    3200C
  • Přesnost teploty:
    ±0,1 °C
  • Rozlišení teploty:
    0,1 °C
  • Š×H×V:
    190×190×105 mm
  • Přesnost vodivosti:
    ±0,5% FS
  • Konstanta vodivosti článku:
    0,001 / 0,01 / 0,1 / 1,0 / 10 / 100 cm-1
  • Rozsah vodivosti:
    0,000 µS/cm - 2000 mS/cm
  • Referenční teplota vodivosti:
    25 °C
  • Rozlišení vodivosti:
    Four effective digital, and the lowest level is 0,001 µS/cm
  • Napájení:
    Universal AC power adapter (100 - 240 V, 50/60 Hz)
  • Rezistivita - rozsah:
    5 Ω/cm - 100 MΩ/cm
  • Rezistivita - přesnost:
    ±0,5% FS
  • Salinita - přesnost:
    ±0,1%
  • Salinita - rozsah:
    0,0 - 80,0 ppt
  • TDS - přesnost:
    ±0,5% FS
  • TDS - rozsah:
    0,000 mg/l - 1000 g/l
  • Kompenzace teploty:
    0 - 50 °C
  • Hmotnost:
    1 kg
  • Bal.:
    1
Specifikace
O tomto produktu
This full-range meter measures conductivity, resistivity, total dissolved solid (TDS), salinity, and present solution temperature. Ideal for use in environmental, petrochemical, biological and food applications.
  • Provides quick and precise measurements under any conditions
  • Temperature compensation
Ordering information: Supplied without electrode which needs to be ordered separately.