VWR®, Časovač digitální, čtyřkanálový, s bílým popisovacím panelem
Catalog # 609-0208
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Barva:Bílá
- Popis:4kanálový digitální časovač s bílou tabulí
- Š×H×V:114,3×25,4×88,9 mm
- Bal.:1
Specifications
About this item
Časovač tvoří jeden díl společně s bílým popisovacím panelem, na který je možné zaznamenávat potřebné údaje. Nabízí více možností instalace: Může být položen nebo postaven na pracovní desku nebo být připevněn ke kovovému povrchu.
- funkce přepínání mezi načítáním a odpočtem času, po dosažení nuly je načítána uplynulá doba
- rozsah lze měnit mezi 23 hod, 59 min nebo 59 min, 59 s
- akustický alarm pro každý vstup
- paměť poslední nastavené hodnoty
- zvukové potvzení při stisku tlačítek při zadávání hodnot
Certifications: Každý výrobek je jednotlivě testován a ověřován dle NIST v laboratořích s akreditací A2LA (certifikát č.2448.01), splňuje požadavky ISO 17025:2005 a RoHS.
Delivery information: baterie, kalibrační certifikát; k provozu jsou nezbytné dvě baterie typu AAA.