ContactUsLinkComponent
Precision thermometer
Precision thermometer
  AMARM242362-TOL
 :  Amarell
Precision thermometer
  AMARM242362-TOL
 :  Amarell
  • Ø:
    6,0 - 7,0 mm
  • Hloubka ponoru:
    76 mm
  • Délka:
    230 mm
  • Sekvence:
    02
  • Přesnost:
    ±1,0 °C
  • Dělení:
    0,1 °C
  • Bal.:
    1
  • Rozsah:
    −80...+20 °C
This thermometer is suitable for government verification.
  • Solid stem
  • Top round finish
  • White backed
Toluene filling.
 : Conforms to DIN 12785.