Orders LinkContactUsLinkComponent
Shelving units
Shelving units
Dodavatel:   Palbam
Shelving units
Dodavatel:  Palbam
Certifikáty
Shelving units
24 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
High-quality cleanroom shelving units on leveller legs with height adjustable feet or on white nylon 130 mm (5") cleanroom casters.
  • Shelf options: Solid or perforated
  • Shelves are removable or height adjustable every 200 mm (8")
  • 4 shelves per unit (extra shelves can be ordered separately)
Stainless steel 304, electropolished.
Product Family Options
Shelf units, solid
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • PALBSU-1260-4-S-C
    4 solid shelves, on casters
    4 solid shelves, on casters
    6
    Nerezová ocel 304
    1200×600×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 128 250,00 Kč
    128 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       128 250,00 Kč
    Specifikace:
    New Product
    New Product
  • 132-0999
    4 solid shelves, on casters
    4 solid shelves, on casters
    3
    Nerezová ocel 304
    1000×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 106 580,00 Kč
    106 580,00 Kč
    1 * 1 KS
       106 580,00 Kč
  • PALBSU-1240-4-S-C
    4 solid shelves, on casters
    4 solid shelves, on casters
    5
    Nerezová ocel 304
    1200×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1560-4-S
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    9
    Nerezová ocel 304
    1500×600×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1440-4-S
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    8
    Nerezová ocel 304
    1400×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1660-4-S
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    11
    Nerezová ocel 304
    1600×600×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 148 010,00 Kč
    148 010,00 Kč
    1 * 1 KS
       148 010,00 Kč
  • PALBSU-1540-4-S
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    10
    Nerezová ocel 304
    1500×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 138 910,00 Kč
    138 910,00 Kč
    1 * 1 KS
       138 910,00 Kč
  • PALBSU-1240-4-S
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    7
    Nerezová ocel 304
    1200×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU1660-S-SHELF
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    13
    Nerezová ocel 304
    1600×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 22 330,00 Kč
    22 330,00 Kč
    1 * 1 KS
       22 330,00 Kč
  • 132-0998
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    2
    Nerezová ocel 304
    1000×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 110 870,00 Kč
    110 870,00 Kč
    1 * 1 KS
       110 870,00 Kč
  • 132-1058
    4 solid shelves, on casters
    4 solid shelves, on casters
    4
    Nerezová ocel 304
    1000×600×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 118 390,00 Kč
    118 390,00 Kč
    1 * 1 KS
       118 390,00 Kč
  • 132-1057
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    1
    Nerezová ocel 304
    1000×600×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1640-4-S
    4 solid shelves, on leveller legs
    4 solid shelves, on leveller legs
    12
    Nerezová ocel 304
    1600×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 144 250,00 Kč
    144 250,00 Kč
    1 * 1 KS
       144 250,00 Kč
Shelf units, perforated
Informace o produktu
  • Sekvence
    Materiál
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • PALBSU-1360-4-P-C
    4 perforated shelves, on casters
    4 perforated shelves, on casters
    20
    Nerezová ocel 304
    1300×600×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1240-4-P-C
    4 perforated shelves, on casters
    4 perforated shelves, on casters
    17
    Nerezová ocel 304
    1200×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1660-4-P
    4 perforated shelves, on leveller legs
    4 perforated shelves, on leveller legs
    25
    Nerezová ocel 304
    1600×600×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 163 300,00 Kč
    163 300,00 Kč
    1 * 1 KS
       163 300,00 Kč
  • PALBSU-1040-4-P
    4 perforated shelves, on leveller legs
    4 perforated shelves, on leveller legs
    14
    Nerezová ocel 304
    1000×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 109 990,00 Kč
    109 990,00 Kč
    1 * 1 KS
       109 990,00 Kč
  • PALBSU-1440-4-P-C
    4 perforated shelves, on casters
    4 perforated shelves, on casters
    21
    Nerezová ocel 304
    1400×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1540-4-P
    4 perforated shelves, on leveller legs
    4 perforated shelves, on leveller legs
    22
    Nerezová ocel 304
    1500×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1140-4-P
    4 perforated shelves, on leveller legs
    4 perforated shelves, on leveller legs
    16
    Nerezová ocel 304
    1100×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • 132-1056
    4 perforated shelves, on leveller legs
    4 perforated shelves, on leveller legs
    15
    Nerezová ocel 304
    1000×600×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 123 320,00 Kč
    123 320,00 Kč
    1 * 1 KS
       123 320,00 Kč
  • 132-1059
    4 perforated shelves, on leveller legs
    4 perforated shelves, on leveller legs
    18
    Nerezová ocel 304
    1200×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • 132-1060
    4 perforated shelves, on leveller legs
    4 perforated shelves, on leveller legs
    19
    Nerezová ocel 304
    1300×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS
  • PALBSU-1640-4-P
    4 perforated shelves, on leveller legs
    4 perforated shelves, on leveller legs
    24
    Nerezová ocel 304
    1600×400×1900 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 138 750,00 Kč
    138 750,00 Kč
    1 * 1 KS
       138 750,00 Kč