Orbitální třepačka, odolná CO2
Tato orbitální třepačka, odolná proti CO₂, umožňuje spolehlivý, nepřetržitý provoz a ideálně se hodí k udržování buněk v živém stavu a dobře rostoucí ve vašem pracovním prostředí. Kompaktní třepačku lze použít v inkubátoru CO₂ i mimo něj, což poskytuje maximální flexibilitu. Externí ovládací skříňka je vybavena displejem LED, který zobrazuje rychlost a čas, a také kontrolkami pro otáčky, čas, běh a vizuální výstražné světlo. Mezi aplikace patří: buněčné kultury savců, bakteriální suspenze, barvení a odbarvování, mycí procedury, hybridizace, studie rozpustnosti, procedury extrakce a diagnostické testy.
- orbitální třepání prostřednictvím magnetické síly eliminuje nutnost výměny řemenů
- mechanické součásti jsou speciálně ošetřeny pro použití v podmínkách s obsahem CO₂ 20% a vlhkostí 95%
- praktická externí ovládací skříňka s displejem LED umožňuje snadné nastavení bez nutnosti otevírání dvířek komory
- vzhledem k minimální tvorbě tepla nejsou ovlivněny podmínky uvnitř komory CO₂
- konstrukce z nerezové oceli chrání proti korozivním účinkům plynného CO₂
: Součástí dodávky je externí ovládací skříňka, ale bez příslušenství, k dispozici je široká řada volitelného příslušenství pro většinu aplikací, podrobnosti vám poskytne místní obchodní zástupce společnosti Avantor.
- Catalog No:
- 444-0921
- 444-0947
- Rychlost:
- 30 - 300 min⁻¹
- 30 - 300 min⁻¹
- Třepání:
- Orbitální
- Orbitální
- Maximální náplň:
- 6 kg
- 6 kg
- Oběh:
- 19 mm
- 19 mm
- Hmotnost:
- 13 kg
- 13 kg
- Š×H×V:
- 360×300×96 mm
- 360×300×96 mm
Frequently Bought Together